Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
7.80 € - 13.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung |
---|---|
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Farbe | Art der Kanülenspitze | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Farbe | Art der Kanülenspitze | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15351557
|
Terumo™
8AN1838S1 |
18 ga. | Rosa | 17°, kurz | 38 mm |
8.05 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15331537
|
Terumo™
8AN1925R1 |
19 ga. | Elfenbeinfarben | 11°, normal | 25 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15341537
|
Terumo™
8AN1938R1 |
19 ga. | Elfenbeinfarben | 11°, normal | 38 mm |
8.25 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15361557
|
Terumo™
8AN1938S1 |
19 ga. | Elfenbeinfarben | 17°, kurz | 38 mm |
7.80 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15428652
|
Terumo™
8AN1950R1 |
19 ga. | Elfenbeinfarben | 11°, normal | 50 mm |
8.55 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15371537
|
Terumo™
8AN2116R1 |
21 ga. | Grün | 11°, normal | 16 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15438652
|
Terumo™
8AN2150R1 |
21 ga. | Grün | 11°, normal | 50 mm |
8.55 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15301547
|
Terumo™
8AN2232R1 |
22 ga. | Schwarz | 11°, normal | 32 mm |
8.25 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15331547
|
Terumo™
8AN2316R1 |
23 ga. | Blau | 11°, normal | 16 mm |
8.20 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15351547
|
Terumo™
8AN2332R1 |
23 ga. | Blau | 11°, normal | 32 mm |
8.10 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15361547
|
Terumo™
8AN2425R1 |
24 G | Violett | 11°, normal | 25 mm |
8.25 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15391547
|
Terumo™
8AN2525R1 |
25 ga. | Orange | 11°, normal | 25 mm |
8.65 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15331557
|
Terumo™
8AN2716R1 |
27 ga. | Grau | 11°, normal | 16 mm |
8.05 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15391557
|
Terumo™
8AN3013R1 |
30 ga. | Gelb | 11°, normal | 13 mm |
13.30 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15311557
|
Terumo™
8AN2623R1 |
26 ga. | Braun | 11°, normal | 23 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15301557
|
Terumo™
8AN2613R1 |
26 ga. | Kastanienbraun | 11° Dreifache Abschrägung | 13 mm |
8.05 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15371547
|
Terumo™
8AN2516R1 |
25 ga. | Orange | 11° Dreifache Abschrägung | 16 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15361537
|
Terumo™
8AN2038R1 |
20 ga. | Gelb | 11° Dreifache Abschrägung | 38 mm |
8.25 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15321547
|
Terumo™
8AN2238R1 |
22 ga. | Schwarz | 11° Dreifache Abschrägung | 38 mm |
8.05 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15341547
|
Terumo™
8AN2325R1 |
23 ga. | Blau | 11° Dreifache Abschrägung | 25 mm |
8.05 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15341557
|
Terumo™
8AN2719R1 |
27 ga. | Grau | 11° Dreifache Abschrägung | 19 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15391537
|
Terumo™
8AN2138R1 |
21 ga. | Grün | 11° Dreifache Abschrägung | 38 mm |
8.25 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15381537
|
Terumo™
8AN2125R1 |
21 ga. | Grün | 11°, normal | 25 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15354468
|
Terumo™
AN2325R1 |
23 ga. | Blau | 11°, normal | 25 mm | N/A | ||||||
15351537
|
Terumo™
8AN2025R1 |
20 ga. | Gelb | 11°, normal | 25 mm |
8.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15321537
|
Terumo™
8AN1838R1 |
18 G | Rosa | 11°, normal | 38 mm |
11.05 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
- Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
- Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
- Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
- Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Spezifikation
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln