Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
Marke: Terumo™ 8AN2150R1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
- Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
- Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
- Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
- Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Spezifikation
Klasse IIa, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EEC | |
Grün | |
0.8 mm | |
50 mm | |
Ja | |
50 mm | |
Sterile Spritzen |
Dimethyl-Silikonöl, Epoxidharz, Polypropylen, Edelstahl | |
21 ga. | |
Ja | |
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung | |
Schachtel mit 100 | |
11°, normal | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln > Grün; Anzeige: 21G; Länge: 50mm; Kanülenspitzentyp: Normal, 11°
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur