Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
18 G
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Farbe:
Blau
Braun
Elfenbeinfarben
Gelb
Grau
Grün
Kastanienbraun
Orange
Rosa
Schwarz
Violett
Art der Kanülenspitze:
11° Dreifache Abschrägung
11°, normal
17°, kurz
Länge (metrisch):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
- Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
- Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
- Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
- Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse IIa, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EEC |
| Material | Dimethyl-Silikonöl, Epoxidharz, Polypropylen, Edelstahl |
| Farbe | Blau |
| Kanülen-Gauge | 23 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.6 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | Schachtel mit 100 |
| Mehr anzeigen |