Learn More
Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln
Artikelnummer. 15371547
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
18 G
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
23 ga.
24 G
25 ga.
26 ga.
27 ga.
30 ga.
Farbe:
Blau
Braun
Elfenbeinfarben
Gelb
Grau
Grün
Kastanienbraun
Orange
Rosa
Schwarz
Violett
Art der Kanülenspitze:
11° Dreifache Abschrägung
11°, normal
17°, kurz
Länge (metrisch):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15371547
Marke: Terumo™ 8AN2516R1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Mit extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln lassen sich Verfahren so schmerzfrei wie möglich gestalten. Terumo™ Agani™ sterile hypodermische Einweg-Nadeln bieten ein einzigartiges, latexfreies doppelt abgeschrägtes Design für maximalen Komfort.
  • Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
  • Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
  • Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
  • Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
  • CE-Kennzeichnung und latexfrei
  • Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Stainless Steel
Farbe Orange
Kanülen-Gauge 25 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Länge (metrisch) 16 mm
Produkttyp Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung
Art der Kanülenspitze 11° Dreifache Abschrägung
Sterilität Steril