Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI-HILIC-HPLC-Säulen
Mit den Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen können stark polare und hydrophile Analyten zurückgehalten werden, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind.
Marke: Thermo Scientific™ 26503-152130
Beschreibung
Stark polare und hydrophile Analyten, die mit konventionellen C18-Säulen nur schwer zu analysieren sind, können mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC-LC-Säulen für hydrophile Interaktionschromatographie zurückgehalten werden. Diese Säulen ermöglichen eine unkomplizierte Trennung ohne Probenderivatisierung oder Reagenzien mit Ionenpaarbindung. Die Säulen zeichnen sich durch eine hervorragende Peakform und Selektivität aus und bieten eine verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion. Mit Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 μm eignen sich Hypersil GOLD PEI-HILIC-Säulen hervorragend für Anwendungen in der Medikamentenentwicklung sowie in der Lebensmittel- und Umweltanalytik.
Informationen zur Hypersil GOLD Familie der HPLC-Säulen:Mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten, meistern Sie die Herausforderungen moderner Chromatographie. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in der Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Analysesäule | |
HILIC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
Polyethylenimin | |
Silika | |
HILIC | |
HILIC |
2,1 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Hypersil GOLD | |
6 % | |
No | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.