Learn More
BRAND™ Bürettenhahn BISTABIL Braunglas ger.Hahn für Büretteninh. 50 ml, mit PTFE-Küken
Absperrhahngehäuse mit präziser Boro 3.3-Bürettenspitze. Austauschbares PTFE-Küken mit Rückhaltevorrichtung
Marke: BRAND™ 81939
49.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bernsteinfarben
- Gerader Absperrhahn für Bürettenkappe
- Inklusive PTFE-Küken
- Absperrhahn Größe 3NS/12
Spezifikation
Braun | |
Büretten | |
Je 1 | |
Sperrhahn |
50 ml | |
Borosilikatglas, PTFE | |
Mit Haltevorrrichtung |