Learn More
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM)
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's-Medium, das nach ISO 9001:2000 -zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Marke:  Cytiva SH30259.01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10275212
  • 25.20 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein mit Cytiva HyClone-Seren getestetes System zum Sicherstellen der Effektivität und Homogenität eines Produktes
  • Alle Produkte werden mit gereinigtem Prozesswasser hydriert und einer sterilen Filterung unterzogen.
  • Hergestellt nach ISO9001-zertifizierten Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000
Ohne L-Glutamin
IMDM mit HEPES, ohne L-Glutamin
0,1 μm steril gefiltert
Kein Glutamin
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Flüssig
Steril gefiltert
HEPES
500 mL
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) > Ohne L-Glutamin; 500 ml