Learn More
Gibco™ IMDM
GREENER_CHOICE
IMDM
Marke:  Gibco™ 21980032
13.79 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11510596
  • 20.69 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen. Wir bieten zahlreiche Gibco™ IMDM Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium, enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine. Außerdem enthält dieses einzigartige Medium kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ IMDM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ IMDM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (12440-053). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert IMDM eine Supplementierung, häufig mit 10% fötalem Kälberserum (FKS). IMDM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
IMDM Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, pH 6,9 bis 7,3, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 270 bis 310 mOsm/kg, wasserlöslich, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur
Flüssig
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Säugetierzellkultur
500 ml
2 bis 8 °C
1 X
IMDM Medium
Kein α±-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
6,9 bis 7,3
Für In-vitro-Diagnostik
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ IMDM > 500 ml