Learn More
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter
Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter machen zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig.
Marke:  Thermo Scientific™ 851-00
167.89 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10762567
  • 180.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter machen zusätzliche Verbindungsstücke überflüssig. Die wiederverwendbaren Vorsäulenkartuschenhalter aus Edelstahl werden direkt an den Einlass der analytischen Säule angebracht.
  • Mit 0,0625-in.-PEEK-Auslass (Außengewinde), passend für viele Säulen
  • 0,0625-in.-Einlassspitze (Innengewinde), geeignet für verschiedene Standard-Anschlussstücke
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartuschenhalter für 1 mm Innendurchmesser Vorsäulen
1 mm ID Vorsäulen
Vorsäulenkartuschenhalter
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Vorsäulenkartuschenhalter > Für 1,0 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.