Learn More
Proteintech™ Humanes MMP-9 ELISA-Kit
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem MMP9
Marke: Proteintech™ KE00164-96T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erkennt Human MMP-9
- MMP-9 (Matrix-Metallopeptidase 9, Gelatinase B) ist ein Mitglied der Matrix-Metalloproteinase-Familie
- Die MMP-Familie von Enzymen umfasst äußerst wichtige Proteasen für den Umbau der extrazellulären Matrix, deren Aktivität bei der normalen Embryogenese und dem Gewebeumbau sowie bei vielen Krankheiten wie Arthritis, Krebs, Parodontitis, Glomerulonephritis, Enzephalomyelitis, Atherosklerose und Gewebegeschwüren nachgewiesen wurde
- Proteasen stellen wichtige therapeutische und diagnostische Ziele für die Behandlung und den Nachweis humaner Krebserkrankungen dar
- Produziert von einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen (Neutrophile, Monozyten, Makrophagen, Astrozyten, Fibroblasten, Osteoklasten)
- Zerstört Kollagen (Typ IV) in der vaskulären Basalmembran in der Nähe von Tumorzellen, die in umliegendes Gewebe eindringen und zur Metastasierung beitragen
- Die zirkulierenden Spiegel waren bei vielen entzündlichen Erkrankungen erhöht (Atherosklerose, Hepatitis-C-Virusinfektion, Darmkrebs)
- Die MMP-Familie von Enzymen umfasst äußerst wichtige Proteasen für den Umbau der extrazellulären Matrix, deren Aktivität bei der normalen Embryogenese und dem Gewebeumbau sowie bei vielen Krankheiten wie Arthritis, Krebs, Parodontitis, Glomerulonephritis, Enzephalomyelitis, Atherosklerose und Gewebegeschwüren nachgewiesen wurde
Prozess:
- Antikörper spezifisch für MMP-9, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- MMP-9-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Human MMP-9 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene MMP-9-Protein zu erkennen
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
BC006093 | |
10 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Doppelantikörper | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
< 10 % | |
Blaues Eis | |
4,5 h |
62,5 bis 4000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Beschichtetes ELISA-Kit | |
DAB | |
4318 | |
Fest | |
< 10 % | |
-20 °C° bis +4 °C° | |
P14780 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 96TEST Mouse Erythropoietin ELISA Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech™ Humanes MMP-9 ELISA-Kit > Human MMP-9 ELISA-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur