Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalem IgG aus Aszites, Serum und Zellkulturüberständen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen wurden speziell zusammen mit dem Medium entwickelt, um schnelle und einfache Trennungen in einem praktischen Format zu ermöglichen.
Marke: Cytiva 29048576
Beschreibung
- Vorgepackt mit Protein A Sepharose Hochleistungsmedium zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Unterklassen
- Zur Verwendung mit Spritzen, Pumpen und Chromatographiesystemen, wie KTA-Design oder FPLC-System
- Bindet 20 mg humanes IgG/ml-Medium
- Beständig über den pH-Bereich von 3 bis 9 zur Verwendung und von 2 bis 10 zur Reinigung
- Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Maximale Druckbelastung: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- 1 und 5 ml-Säulen
Medien
- Ligand: Natives Protein A
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Spezifikation
20 mg/ml IgG-Medium | |
Chromatographie-System, manuell | |
4 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
< 4 ml/min. | |
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem | |
1 x 1 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Protein A HP 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.