Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalem IgG aus Aszites, Serum und Zellkulturüberständen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen wurden speziell zusammen mit dem Medium entwickelt, um schnelle und einfache Trennungen in einem praktischen Format zu ermöglichen.
Marke:  Cytiva 17-0402-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10676315
  • 796.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Protein A Sepharose Hochleistungsmedium zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Unterklassen
  • Zur Verwendung mit Spritzen, Pumpen und Chromatographiesystemen, wie KTA-Design oder FPLC-System
  • Bindet 20 mg humanes IgG/ml-Medium
  • Beständig über den pH-Bereich von 3 bis 9 zur Verwendung und von 2 bis 10 zur Reinigung
  • Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Maximale Druckbelastung: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medien
  • Ligand: Natives Protein A
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
  • Bettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mg/ml IgG-Medium
Chromatographie-System, manuell
4 bis 8 °C, 20 % Ethanol
< 4 ml/min.
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
5 x 1 ml
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen > Flussgeschwindigkeit: weniger als 4 ml/Min; Bettabmessungen: 7 x 25 ml, 5 x 1 ml