Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
Marke:  DWK Life Sciences 986591
316.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12447341
  • 345.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in zwei Kappengrößen (22-400 und 22-400), separat verpackt
  • Kappen und Kappeneinsätze sind je nach Anforderungen in verschiedenen Materialien erhältlich.
  • Abmessungen (AD x H): 28 x 61 mm (mit Kappe)
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Folie (Kappe)
28 mm
20 mL
Polypropylen
24-400
Durchsichtig
Borosilikatglas
500
61 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    8
    Minuten
    9
    Sekunden
    11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL > 24-400 PP-Kappe/Folieneinlage