Learn More
Cytiva HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen
Für die Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalem IgG aus Aszites, Serum und Zellkulturüberständen. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ vorgepackte Protein A HP-Säulen wurden speziell zusammen mit dem Medium entwickelt, um schnelle und einfache Trennungen in einem praktischen Format zu ermöglichen.
197.00 € - 3763.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | 20 mg/ml IgG-Medium |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie-System, manuell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem |
Inhalt und Lagerung | 4 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11768438
|
Cytiva
17-0403-03 |
5 x 5 ml | < 20 ml/min |
3763.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10676315
|
Cytiva
17-0402-01 |
5 x 1 ml | < 4 ml/min. |
796.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10146184
|
Cytiva
17-0402-03 |
2 x 1 ml | < 4 ml/min. |
399.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11758438
|
Cytiva
17-0403-01 |
1 x 5 ml | < 20 ml/min |
839.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15157946
|
Cytiva
29048576 |
1 x 1 ml | < 4 ml/min. |
197.00 €
1 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Vorgepackt mit Protein A Sepharose Hochleistungsmedium zur Aufreinigung und Fraktionierung von IgG-Unterklassen
- Zur Verwendung mit Spritzen, Pumpen und Chromatographiesystemen, wie KTA-Design oder FPLC-System
- Bindet 20 mg humanes IgG/ml-Medium
- Beständig über den pH-Bereich von 3 bis 9 zur Verwendung und von 2 bis 10 zur Reinigung
- Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Maximale Druckbelastung: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- 1 und 5 ml-Säulen
Medien
- Ligand: Natives Protein A
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 9
1 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Bettabmessungen: 16 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Spezifikation
20 mg/ml IgG-Medium | |
Chromatographie-System, manuell | |
Für Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem | |
4 bis 8 °C, 20 % Ethanol |