Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
Marke: Thermo Scientific™
4410.94 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
- Dual-Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte) – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
- Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C , auch geeignet für Trocknungsanwendungen
- Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 °C (Lüfter aus) und zwischen ±0,2 °C und 0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
- Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)†
- Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
- Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
†Bei dem Wert wird davon ausgegangen, dass der Lüfter ausgeschaltet ist. Bei voller Drehzahl beträgt die Gleichförmigkeit ±0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ±0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542) und ±0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
140 °C-Dekontaminationszyklus
- Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
- Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
- Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
6,3 cu. ft. | |
180 l; Außengehäuse aus Edelstahl; 230 V AC | |
Doppelkonvektion | |
2 geliefert/ 19 max. | |
Raumtemperatur +5 bis 105 °C | |
±0,1 °C | |
wöchentlich/Echtzeit/Stunde | |
29,1 x 25,2 x 36,2 in. (73,8 x 64 x 92 cm) | |
73,8 cm | |
18,3 in. | |
46,4 cm | |
27,9 in. | |
70,8 cm | |
54,3 cm | |
70 kg | |
230 V | |
6,1 A |
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
178 L | |
Edelstahl | |
Länderspezifisch | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
±0,6 °C (Lüfter aus) | |
54,3 x 46,4 x 70,8 cm (21,4 x 18,3 x 27,9 in.) | |
29,1 in. | |
25,2 in. | |
64 cm | |
36,2 in. | |
92 cm | |
21,4 in. | |
154 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1390 w | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
-
Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
94Stunden
10Minuten
21Sekunden
32
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.