Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Brutapparat mit Zwangskonvektion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15662116 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
59 L
257 L
734 L
Abmessungen (L x B x H):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) unitSize
15662116 59 L 675 x 690 x 640 mm 1 Stück
15682116 257 L 1075 x 840 x 965 mm 1 Stück
15810312 734 L 1165 x 870 x 1590 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15662116 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90100313
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Inkubator der BF Avantgarde.Line-Serie mit erzwungener Konvektion eignet sich für alle schonenden Inkubationsanwendungen, insbesondere bei Volllast und hohem Durchsatz. Dieser Inkubator ist äußerst homogen und hat schnelle Erholungszeiten.
Die Inkubatoren der Serie BINDER BF mit forcierter Konvektion eignen sich auch für anspruchsvolle Inkubationsaufgaben, wobei Sicherheit und Präzision auch bei voller Beladung und unter hohen Chargendurchsätzen gewährleistet sind.
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
  • Zwangsumwälzung
  • Regler mit LCD-Anzeige
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2.1 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 66.1 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Beschreibung BF056-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren mit Umluft, 59 l, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 59 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Convection Type Gezwungen, APT .Line Technology
Aufnahmevermögen Keine
Beleuchtung Keine Beleuchtung
Material Edelstahl
No. of Places 1
Anzahl Einschübe max. 2 Std./4
Steckertyp NEMA 5-20P
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +7 bis 100 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LCD
Ausführung der Tür Glass Door
Modell BF056-230 V
Abmessungen (T x B x H) innen 400 x 340 x 440 mm
Abmessungen (L x B x H) 675 x 690 x 640 mm
Gewicht (metrisch) 40 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 0,4 kW
Stromstärke 6,3 A
Frequenz 50/60 Hz