Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Kühlbrutschränke, 13,5 cft, 3,8 bis 9,0 A
GREENER_CHOICE
Erleben Sie den Fortschritt bei der Inkubation mit besserer Temperaturgenauigkeit, höherer Energieeffizienz und verbesserter Anwenderfreundlichkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 51031562
6871.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15608540
  • 8220.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der für bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit. Die Thermo Scientific Heratherm Kühlbrutschränke haben einen Temperaturbereich von +5 bis +70 °C und sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen Sie zuverlässige Ergebnisse erzielen können. Diese Geräte verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Produkte und verwenden keine gefährlichen Kühlmittel. Daher sind sie die ideale Wahl für energiebewusste Labore.
  • Temperaturbereich 5 bis 70 °C
  • Erhältlich in 2 Größen: Auftischgerät 178 l/6,3 cft und Bodengerät mit Rollen 381 l/13,5 cft
  • Große Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für sichere Probenbedingungen –> Gleichmäßigkeit bei +/–0,3 °C (20° C), Stabilität bei +/–0,1 °C
  • Energieverbrauch 80 Wh/h (Tischgerät)/125 Wh/h (Bodengerät) bei 20 °C  – Zum Vergleich: Kompressorgekühlte Geräte verbrauchen bis zu sechsmal soviel.*
  • FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum für großartige Temperaturleistung und zur Verhinderung von Kondensationsbildung
  • Beheizbare Tür mit intelligenter Energiesteuerung zur Verhinderung von Kondensationsbildung auch bei niedrigen Temperaturen 
  • Ausgefeilte Timer-Funktion mit wöchentlichem, täglichem oder Echtzeit-Modus
  • Intuitive Programmierbarkeit für definierte Temperaturrampenprofile, Einweichen/Kühlen und Verweildauer: Speicherung von bis zu 10 Programmen in 10 einfachen Schritten
    • Einstellbare Übertemperaturabschaltung für Protokolle, die Schutzeinstellungen gegen Übertemperatur erfordern (Klasse 2 gemäß DIN12880)
    • Sicherer Blick auf die Proben durch eine eingebaute Glastür mit geringem Temperatureinfluss 
    • Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Über- oder Untertemperatur 
  • Standardschnittstelle zur Datenüberwachung (großer Durchmesser von 42 mm/1,65 Zoll)
  • Flexibles Regalsystem für eine optimale Lagerung, für Reinigungszwecke leicht entnehmbar, mit Kippschutz
  • Innenraum aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm Kühlbrutschränke, 13,5 cft, 3,8 bis 9,0 A > 100/240 V
† Gemäß standardmäßiger eingeschränkter Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.