Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
3296.40 € - 10854.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +5 bis 105 °C |
Typ | Mikrobiologischer Inkubator |
Zeitschaltuhr | wöchentlich/Echtzeit/Stunde |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10899990
|
Thermo Scientific™
51028542 |
104 L | Edelstahl | 230 V |
4582.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10600231
|
Thermo Scientific™
51028137 |
104 L | Beschichteter Stahl | 230 V |
4241.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10800001
|
Thermo Scientific™
51028543 |
178 L | Edelstahl | 230 V |
6301.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10440220
|
Thermo Scientific™
51028138 |
178 L | Beschichteter Stahl | 230 V |
5959.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12645306
|
Thermo Scientific™
51029325 |
381 L | Beschichteter Stahl | 230 V |
7627.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10261740
|
Thermo Scientific™
51028541 |
66 L | Edelstahl | 230 V |
3587.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11646420
|
Thermo Scientific™
51028136 |
66 L | Beschichteter Stahl | 230 V |
3296.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12675306
|
Thermo Scientific™
51029338 |
702 L | Edelstahl | 230 V |
10854.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12665306
|
Thermo Scientific™
51029337 |
702 L | Beschichteter Stahl | 230 V |
9547.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12655306
|
Thermo Scientific™
51029326 |
381 L | Edelstahl | 230 V |
8522.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
Eigenschaften:- Doppelkonvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte)—Lüfterdrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Großes, leicht ablesbares Vakuumfluoreszenz-Display
- Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
- Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
- Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C—auch geeignet für Trocknungsanwendungen
- Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
140 °C Dekontaminationszyklus
- Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
- Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
- Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre
Spezifikation
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Raumtemperatur +5 bis 105 °C | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
wöchentlich/Echtzeit/Stunde |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.