Learn More
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen mit ihrer bewährten BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Inkubation. Die Eigenschaften der Solid.Line orientieren sich an der jeweiligen Anwendung und werden daher in den Bereichen Forschung und Qualitätssicherung eingesetzt.
Marke: BINDER™ 9090-0016
1036.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +70 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
- Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
2.2 cu. ft. | |
15 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard-Inkubator | |
BDS056-230 V | |
614 x 577 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A |
33.1 lb. | |
BDS056-230 V, Standard, Serie BD-S Solid.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 62 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
62 L | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 1 Std./3 | |
5°bis 70 °C | |
LED | |
400 x 350 x 440 mm | |
35 kg | |
0,3 kW | |
50/60 Hz |