Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact mikrobiologische Inkubatoren
Sparen Sie Platz mit unserem kompakten mikrobiologischen Inkubator, der sich ideal für einen personalisierten Arbeitsplatz oder für voll befüllte Labore mit kleinen Probenvolumina eignet.
Marke: Thermo Scientific™ 50125882
660.59 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Sparen Sie Platz mit dem kompakten Thermo Scientific™ Heratherm™ mikrobiologischen Inkubator. Durch die extrem kleine Stellfläche eignet sich dieses Gerät ideal für einen personalisierten Arbeitsbereich oder Labore mit wenig Platz und nur kleinen Probenmengen. Das kompakteste Gerät der Heratherm Produktfamilie mikrobiologischer Inkubatoren verfügt über eine Kapazität von 18 Litern und arbeitet bei Umgebungstemperaturen oder darunter.
Eigenschaften:
- Tischgerät mit minimaler Stellfläche für eingeschränkten Platz im Labor
- Benutzerfreundliche Anwendung
- Innenbeleuchtung und ein Fenster in der Tür erleichtern die Beobachtung der Proben
Temperatursicherheit:
- Umgebungstemperatur oder darunter: 17 °C bis 40 °C
- Temperaturgleichförmigkeit von ±1,2 °C — gemessen bei 37 °C
- Temperaturstabilität von ± 0,2 °C — gemessen bei 37 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Garantie: 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
0.65 ft.³ | |
cCSAus, CE | |
18 l | |
2 geliefert/ 3 max. | |
17 °C bis 50 °C | |
±0,2 °C | |
29 x 18 x 31 cm (11.4 x 7.1 x 12.2 in.) | |
18,5 in. | |
10.2 Zoll | |
26 cm | |
16,3 in. | |
41.5 cm | |
11.4 Zoll | |
15.9 lbs. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
45 w | |
50/60 Hz |
4.4 lb. | |
LED-Anzeige | |
Mechanische Konvektion | |
Kabel/Stecker: EU-Standard, UK und Australien | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
± 1,2 °C | |
47 x 26 x 41.5 cm (18.5 x 10.2 x 16.3 in.) | |
47 cm | |
7.1 Zoll | |
18 cm | |
12.2 Zoll | |
31 cm | |
29 cm | |
7.2 kg | |
100/240 V | |
0.45 bis 0.85 A |
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
-
Thermo Scientific Heratherm microbiological incubators
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.