Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Paket Core+
Das Hei-PLATE Reflux Package Core+ enthält einen Magnetrührer, einen pt1000-Sensor und einen Heizblock.
Marke:  Heidolph™ 506-21155-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17505596
  • 2085.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Im Lieferumfang enthalten:
  • Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+.
    • Schnelles und präzises Heizen
    • Ohne Überschwingen
    • Schont das Medium
  • Pt1000 – sorgt für präzise Temperaturregelung.
  • Heat-On Blocks – sorgen für eine optimale Wärmeübertragung ohne Einsatz von Wasser oder Öl.
  • Anwendungstipp: Füllen Sie den Kolben (nicht im Lieferumfang enthalten) nur zur Hälfte, um einen Lösungsmittelverlust zu vermeiden.
  • Komplettiert das System als Hochleistungskühler ohne die Verwendung von Wasser.
  • Die Leistung ist, je nach Modell, optimal für Lösungsmittelvolumina bis 125 ml bzw. 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
145 mm
20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C
Rund
Verschiedene Ausführungen
125 mL
0,168 x 0,299 x 0,101 m
LCD-Anzeige
115/230 V
Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini (145 mm)
Heizplattenrührer
25 kg
Mehrere
3 Jahre
CE
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Paket Core+ > Heidolph Hei-PLATE Reflux Package Core+; Modell:Fassungsvermögen: