Learn More
Memmert™ Lüfterdrehzahlüberwachung für UF1060plus
Lüfterdrehzahlüberwachung mit Abschaltung der Heizfunktion und Alarm bei Ausfall.
Marke:  Memmert™ UF1060plusV4
Artikelnummer. 17508885
  • 226.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Abschaltheizung
  • Mit Alarm
Spezifikation
Spezifikation
UF1060plus Ofen
Lüfterdrehzahlüberwachung
Schalter und Alarm
Name des Produkts
Memmert™ Lüfterdrehzahlüberwachung für UF1060plus > Kann verwendet werden mit: UF1060plus