Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Paket Core+
Das Hei-PLATE Reflux Package Core+ enthält einen Magnetrührer, einen pt1000-Sensor und einen Heizblock.
2085.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 145 mm
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 115/230 V
Temperatur (metrisch) 20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C
Typ Heizplattenrührer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Max. Behältergröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Max. Behältergröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17505596
Unterlagen ansehen
Heidolph™
506-21155-00
Hei-PLATE Reflux Package Core+ Mini (145 mm) 125 mL
2085.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17515596
View Documents Promotion Details
Heidolph™
506-21156-00
Hei-PLATE Reflux Package Core+ (145 mm) 1 l
2155.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Paket beinhaltet:
  • Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
    • Heizt schnell und präzise
    • Ohne Überschwinger
    • Schonend für die Probe
  • Pt1000 - ermöglicht eine genaue Temperaturregulierung.
  • Heat-On Aufsatz - sorgt für eine optimale Wärmeübertragung ohne Einsatz von Wasser oder Öl.
  • Anwendungstipp: Füllen Sie den Kolben (nicht im Lieferumfang enthalten) nur bis zur Hälfte, um Lösungsmittel-Verlust zu vermeiden
Specifications
Specifications
145 mm
115/230 V
Heizplattenrührer
25 kg
Mehrere
0,168 x 0,299 x 0,101 m
LCD-Anzeige
Aluminiumlegierung
20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C
Rund
Verschiedene Ausführungen
3 Jahre
CE
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Paket Core+