Learn More
Fisherbrand™ ARE 5 Hotplate Stirrer
Robust ARE 5 Hotplate Stirrer is designed to guarantee safety, powerful stirring and excellent heating for basic applications for industrial and academic laboratories.
Marke: Fisherbrand™ F20500560FI
257.55 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The ARE 5 is the entry-level hotplate stirrer that has become a reference for many laboratories worldwide ranging from universities, and research centers to industrial.
RELIABLE AND ROBUST
- Insulating disk to protect internal parts
- The 135 mm diameter aluminium alloy top plate ensures great temperature homogeneity and optimum heat transfer across the entire surface
- Two illuminated indicators always inform the operator when the heating is on and the temperature is above 50°C
- Stirs up to 15 L from 100 to 1500 rpm with SpeedServo™ counter-reaction
- Brushless motor ensuring power and resistance over time
Spezifikation
Aluminium | |
Illuminated Icon (when the temperature is above 50°C) | |
Analog | |
Ambient to 310°C | |
50/60 Hz | |
3.75 lb. | |
Heizplattenrührer | |
15 L | |
1 | |
100 bis 1500 U/min | |
160 x 270 x 85 mm |
230 V | |
Epoxy-painted Aluminum | |
135 mm Durchm. | |
Ambient to 590°F | |
630 W | |
1.7 kg | |
Rund | |
EU/UK | |
15 L | |
3 Jahre | |
Analog |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30