Learn More
Brady™ Markierband aus Vinyl
Bodenmarkierbänder
Marke: Brady™ 058250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste
- Gebäudemanagement, Bodenbeläge
- Bodenmarkierung
- Anti-Rutsch-Produkte, rutschfeste Produkte
- Bodenmarkierbänder
- Markierungsband für Gänge
Spezifikation
AMT-3-YELLOW | |
32.92 m x 76.20 mm | |
108 ft. | |
1 Rolle | |
-40 °C° bis +80 °C° | |
3 in. | |
Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis | |
Vinyl |
Gangmarkierungsklebeband - Gelb | |
Markieren Sie Gänge und Durchgänge | |
33 mm | |
-40°F to +176°F | |
0,034 mm | |
75 mm | |
Gelb | |
Beschriftungsband |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Markierband aus Vinyl > Farbe: gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur