Learn More
Invitrogen™ Humanes ZMYM1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZMYM1 Synthetisches Peptid, PEP-1203, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem ZMYM 1 überein. PEP-1203 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21089 verwendet werden.
Spezifikation
79830 | |
gereinigt | |
Human ZMYM1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q5SVZ6 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
ZMYM1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes ZMYM1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur