Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS0308
563.01 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
- DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
- Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
- Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
- Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
- Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
- Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
Spezifikation
Autoclave Bag | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Non-sterile | |
500/Packung | |
8 in. | |
3 in. |
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Single-use | |
HDPE | |
Yes | |
3 x 8 in. | |
20.3 cm | |
7.6 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
523003 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | BBMGTVKHS0308 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02