Learn More
Azlon™ Vakuumexsikkator aus Polycarbonat mit Hahn
Langlebig mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähig gegen hohe Vakuumdrücke
Marke:  Azlon DWA245
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12080253
  • 692.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Langlebig mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähig gegen hohe Vakuumdrücke
  • Transparente Abdeckung aus Polycarbonat und Sockel
  • Langlebig und sehr stoßfest
  • Hält hohen Vakuumdrücken sicher stand
  • Keramikplatte ermöglicht die Verwendung von Glühtiegeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Vakuum-Exsikkator
1/Packung
195 mm
245 mm
Polycarbonat
Sperrhahn
296 mm
236 mm
Name des Produkts
Azlon™ Vakuumexsikkator aus Polycarbonat mit Hahn > Innere effektive Höhe: 195 mm; Innendurchmesser: 245 mm; Höhe: 296 mm; Größe der Platte: 236 mm