Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
697.00 € - 4145.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17717807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0306 |
6 x 3 in. |
928.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17747807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0608 |
8 x 6 in. |
744.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17757807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0612 |
12 x 6 in. |
928.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17777807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0810 |
10 x 8 in. |
1300.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17787807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0815 |
15 x 8 in. |
1400.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17797807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1020 |
20 x 10 in. |
2035.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17707817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1030 |
30 x 10 in. |
3195.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17717817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1212 |
12 x 12 in. |
1905.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17727817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1217 |
17 x 12 in. |
2175.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17737817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1218 |
18 x 12 in. |
2360.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17747817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1224 |
24 x 12 in. |
3195.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17757817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1617 |
17 x 16 in. |
3195.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17767817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS1822 |
22 x 18 in. |
3380.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17777817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2418 |
18 x 24 in. |
2870.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17787817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2424 |
24 x 24 in. |
4145.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17797817
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS2430 |
30 x 24 in. |
2615.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17737807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0415 |
4 x 15 in. |
1160.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17767807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0625 |
6 x 25 in. |
2100.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17727807
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0308 |
3 x 8 in. |
697.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
- DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
- The Tyvek™ side offers high breathability while providing a strong barrier from microbial contamination
- The clear film side offers high clarity along with strength and durability
- Should be heat sealed closed using a validate-able impulse, or continuous band heat sealer
- Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
- When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
HDPE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches