Learn More
ATAGO™ Tragbares Refraktometer Master-53T.
Das tragbare Refraktometer Master-53T kann nicht nur verschiedene Arten von Saft, Kaffee und anderen Getränken messen, sondern auch verarbeitete Lebensmittel wie Saucen, Ketchup, kalorienarme Marmelade usw.
Marke:  ATAGO™ 2352
Artikelnummer. 11476138
  • 189.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Master-53T kann nicht nur verschiedene Arten von Saft, Kaffee und anderen Getränken messen, sondern auch verarbeitete Lebensmittel wie Saucen, Ketchup, kalorienarme Marmelade usw.
  • Es handelt sich um Modelle mit automatischem Temperaturausgleich (ATC).
  • Die Master-T/PT-Serie ist eine gute Alternative, wenn die wasserabweisende Funktion keine Priorität hat.
  • Master-53T besteht aus Aluminiumdruckguss (ideal für die Landwirtschaft, Flüssigkeiten in der Metallbearbeitung und verschiedene Hochtemperaturproben. Beständig gegen organische Lösungsmittel.).
  • Mit Funktionen wie der einfachen Ablesbarkeit, guten Tragbarkeit, einfachen Probenahme, einfachen Entfernung der Probe vom Rand, der Verbesserung des Hygieneaspekts durch den neuen Griff und eine ausgewogene Struktur. Ein Augenmerk liegt auch auf dem Design, der sich durch seine schlanke Form und den robusten texturierten Griff auszeichnet.
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares Refraktometer
MASTER-53T.
Brix
130 g
0,0% bis 53,0%
± 0,2 %
0,29 lb.
Name des Produkts
ATAGO™ Tragbares Refraktometer Master-53T. > Refraktometer; Genauigkeit: ±0,2 %; Brix-Bereich: 0,0% bis 53,0%