Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase
Amplifikation selbst von schwierigen und GC-reichen Amplikonen mit überragender Genauigkeit (>100X Taq) und minimalen Optimierungsschritten
Marke: Invitrogen™ 12351010
248.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase ist eine Proofreading-DNA-Polymerase, die überlegene Genauigkeit mit der bewährten PlatinumTM Heißstart-Technologie für den höchsten Erfolg in der PCR kombiniert. Mit > 100X Taq-Genauigkeit eignet sich die Platinum SuperFi DNA-Polymerase ideal für Klonierungen, Mutagenese und andere Anwendungen, die von höchster Sequenzgenauigkeit profitieren.
- Fehlerfreie PCR-Produkte aufgrund außergewöhnlicher > 100X Taq-Genauigkeit
- Hohe Spezifität und höhere Ausbeute mit Platinum Heißstart-Technologie
- Robuste Amplifikation von schwer zu amplifizierenden Zielmolekülen, einschließlich solcher mit suboptimaler Reinheit oder mit einem GC-Gehalt ˃ 65 %
- Praktischer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
Spezifikation
• 50 μl Platinum SuperFi DNA-Polymerase (2 E/μl) • 2x 1,25 ml SuperFi-Puffer (5x) • 1,25 ml SuperFi-GC-Enhancer (5x) Lagerung bei -5 bis -30 °C. |
|
Platinum SuperFi DNA-Polymerase | |
100 Einheiten | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Hoch | |
Schnell | |
Nass- oder Trockeneis | |
300 X | |
100 Reaktionen | |
Separate Komponenten |