Learn More
MP Biomedicals™ Lytische Enzyme aus Hefe
Aus Arthrobacter luteus
Brand: MP Biomedicals™ 0215352610
Description
Einheiten-Definition: Eine Einheit produziert ΔA800 von 0.001 pro Minute bei pH 7.5 und 25 °C, wobei eine Suspension von Bierhefe als Substrat in einer 3 ml-Reaktionsmischung verwendet wird.
Dieses Enzym katalysiert die Lyse von Hefezellen und hydrolysiert Glukosepolymere mit β-1,3-Bindungen (z. B. Glucan). Auch für die Zubereitung von Hefesphäroplasten geeignet.
Zymolyase
Gefriergetrocknetes Pulver
Aktivität: 20,000 Einheiten/g
Specifications
20.000 U/g | |
7,5 | |
0 °C | |
10 kU | |
Lyophilisiertes Pulver |
Gelbbraun | |
Verdauen der Zellwand aktiver Hefe-Zellen | |
Arthrobacter luteus | |
Lytische Enzyme aus Hefe |
Safety and Handling
- Yeast Lytic Enzyme, from arthrobacter luteus
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: yeast lytic enzyme
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.