Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen
Für Labor- und/oder Lebensmitteltests, industrielle Maskierung oder Schulungszwecke.
Marke:  Fisherbrand™ SB049/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10599561
Beschreibung
Beschreibung
  • Ungiftig, durchscheinend
  • Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
  • Hoher elektrischer Widerstand
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
49mm
Silikon
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonstopfen > Durchmesser: 49 mm