Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe zur Verwendung mit Velp Scientifica™ Heizrührern.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000352
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15865221
  • 4.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz in Velp Rührern mit Heizplatte
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Spezifikation
Spezifikation
Heizplattenrührer
20 mm
8 mm
Kreuz
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe > Durchmesser: 20 mm, Länge: 8 mm