Learn More
accumet™ AET30 Leitfähigkeitstester
accumet AET30 Leitfähigkeitsmessgerät, Kalibrierpunkte: Drei automatische oder drei manuelle, Bereich: bis 200,0 μS/cm bis 2.000 μS/cm bis 20,00 mS/cm, 0 bis 50,0 °C/32,0 bis 122 °F, Genauigkeit: ± 1 % des Messbereichs, ±, 0,5 °C ± 0,9 °F + 1 LSD, Akkulaufzeit: Über 150 Stunden
Marke: Fisherbrand 13-636-AET30
98.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
accumet AET30 Leitfähigkeitsmessgerät, Kalibrierpunkte: Drei automatische oder drei manuelle, Bereich: bis 200,0 μS/cm
bis 2.000 μS/cm
bis 20,00 mS/cm, 0 bis 50,0 °C/32,0 bis 122 °F, Genauigkeit: ± 1 % des Messbereichs, ± 0,5 °C
± 0,9 °F + 1 LSD, Akkulaufzeit: Über 150 Stunden
Produktmerkmale:- Mehrfachbereich mit wählbaren Bereichsoptionen oder automatischer Bereichseinstellung – ein Tester misst alles, von Reinwasser bis Abwasser!
- Vom Benutzer austauschbare Sensoren – ersetzen Sie die Sensoren selbst. Die Sensoren halten länger mit den Elementen aus SS316-Edelstahl und dem Sensorgehäuse aus VALOX™
- Großes Display – Gleichzeitige Temperaturanzeigen, Anzeigemodus, ATC, Akkustand
- Einzel- und Mehrpunktkalibrierungen mit automatischen oder manuellen Optionen
- Wasserdichtes Anti-Roll-Design – Das wasserdichte IP67-Gehäuse erhält den Tester auch unter nassen Bedingungen betriebsbereit. Das gegen Wegrollen gesicherte, einzigartige, gerippte Design sorgt für festen Halt.
- Innovativer tassenartiger Aufbau – die innovative Konstruktion des Sensorgehäuses kann zum Eintauchen oder Abschöpfen kleiner Probenvolumina verwendet werden. Sensorgehäuse aus VALOX sorgt für erstklassige Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Leitfähigkeitsmessgerät Fisherbrand accumet AE30 | |
Allgemein: Für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserbehandlung, zum Ausblasen von Kesseln, Spülen von Galvanotanks, Trinkwasser, Hydrokulturen, Druckindustrie, Wasserkultur, Aquarien, Fischzucht, Schwimmbecken und Spas | |
3 autom. bzw. 3 manuell | |
0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm |
|
0 °C bis 50 °C | |
±0,5 °C (±0,9 °F +1 LSD) | |
Permanenter Speicher | |
|
|
4 x 1,5 V A76 Micro Alkaline (im Lieferumfang enthalten) |
±1 % der Originalgröße | |
Leitfähigkeit, Temperatur, Temperature | |
bis 200.0 μS/cm bis 2,000 μS/cm bis 20.00 mS/cm |
|
Automatisch (0° bis 50 °C) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
±5.0 °C / ±9.0 °F | |
|
|
Batterie; autom. Abschaltung 8.5 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung | |
> 150 Std. |
Videos
-
Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%