Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-3.5 ml-Reagenzgläser sind entweder aus Polystyrol oder aus Polypropylen gefertigt.
78.80 € - 394.49 €
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 3,5 ml
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 11,8 mm
Produkttyp Rundboden-Röhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Material Sterilität Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Sterilität Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12357537
Unterlagen ansehen
Gosselin™
TL75-02
Polypropylen Unsteril Nicht enthalten
78.80 €
2500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11723304
Unterlagen ansehen
Gosselin™
TL75-08
Polypropylen Steril Ja; Flügelkappe
394.49 €
2500 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11769402
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gosselin™
TL75-01
Polystyrol Unsteril Nicht enthalten
99.28 €
3000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11784026
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Gosselin™
TL75-04
Polystyrol Steril Wing Cap
390.21 €
2500 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung im Labor
  • Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Steril oder nicht steril erhältlich (Sterilität durch Elektronenstrahlbehandlung bei 10 kGy)
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Nein
Rundboden-Röhrchen
3,5 ml
11,8 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden