Learn More
Glycin, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15518234
Glycin, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518234
250 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15518234
Marke: Avantor J.T.Baker 405900
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Elektrophorese-, Flüssigkeitschromatographie- und molekularbiologische Anwendungen; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Verpackung Poly-Flasche
Menge 250 g
Formelmasse 75.07
Relative Dichte 1 l = 1.16 kg
Güte UltraPure Bioreagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™ >