Learn More
Glycin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 2 kg |
Formelmasse | 75.07 |
Relative Dichte | 1 l = 1.16 kg |
Güte | FCC/USP |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur