Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Natriumsalz Hydrat, 99 % Artikelnummer.: 15284674
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Natriumsalz Hydrat, 99 %
Artikelnummer. 15284674
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15284674
Marke: Thermo Scientific Chemicals 204595000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6000-44-8
Summenformel C2H4NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 97.05
MDL-Nummer MFCD00150683,MFCD00062543
InChI-Schlüssel WUWHFEHKUQVYLF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycinate, sodium 2-aminoacetate, glycine sodium salt, glycine, monosodium salt, sodium glycine, sodium aminoacetate, sodium glycocollate, sodum glycinate, glycine, sodium salt, unii-f6b979bv8zMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4684308
SMILES [Na+].NCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine, sodium salt
Schmelzpunkt 197.0°C to 201.0°C
Namenshinweis 99%
pH 11.1 to 12.0 (10% aq. soln.)
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel H2NCH2CO2Na
Transmission 94.0 % min. (c=5, H2O, 400nm) 1 cm cell
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: solubility in methanol: 60g/L (20°C)
Wasser 1% Max. (K.F.)
IUPAC-Name Natrium 2-Aminoacetat
Menge 500 g
Formelmasse 97.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feuchte Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number204595000,204591000
ChargennummerA0460992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number204595000,204591000
ChargennummerA0439523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number204595000,204591000
ChargennummerA0456409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number204595000,204591000
ChargennummerA0419657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number204595000,204591000
Produktidentifikator
  • Glycine, sodium salt
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Natriumsalz Hydrat, 99 % >