Learn More
BRAND™ macro Pipettierhelfer
Für die gesamte Bandbreite der Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200ml! BrandTech™ Macro Pipettierhilfen sorgen für einen besseren Luftfluss und müheloses Zusammendrücken des Saugbalgs. Mit einem einzigen Bedienhebel werden Aufnahme, Meniskuseinstellung und Abgabe kontrolliert. Ein hydrophober, austauschbarer 3μm-Membranfilter schützt das System gegen eindringende Flüssigkeit (Ersatzfilter inklusive). Autoklavierbar bei 121 °C.
Marke: BRAND™ 26202
63.59 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24150" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hält und füllt alle serologischen und Vollpipetten von 0.10 bis 200 ml. Der BrandTech™ Macro Pipettierhelfer sorgt für einen besseren Luftstrom und so eine mühelose Balgkompression. Ein einzelner Pipettierhebel steuert das Befüllen, die Meniskuseinstellung und die Entladung. Der eingebaute, austauschbare, hydrophobe 3μ m-Filter (Ersatz im Lieferumfang enthalten) begrenzt die Überansaugung von Flüssigkeiten in das Ventilsystem. Autoklavierbar bei 121° C.
Der ergonomische Pipetten-Controller besitzt ein einzigartiges Ventilsystem, das einen besseren Luftstrom für eine mühelose Blasebalgkompression bietet.
- Hält alle volumetrischen und serologischen Pipetten von 0.10 bis 200 ml fest und befüllt sie
- Ein einziger Pipettierhebel kontrolliert das Befüllen, Einstellen des Meniskus und Entleeren
- Der praktische Ausblaskolben über dem Hebel erlaubt ein akkurates Dosieren mit Ausblaspipetten
- Einfach zu verwendende Steuerungen und geringes Gewicht (106 g) verringert die Belastung bei wiederholtem Pipettieren
- Integrierter, austauschbarer hydrophober Filter von 3 μ (Ersatzteil inklusive) schränkt das zu starke Ansaugen von Flüssigkeiten in das Ventilsystem ein
- Der Pipettenadapter aus Silikon ist austauschbar
- Das gesamte Instrument ist bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
- Auswahl zwischen vier Farben
- Auslaufzeiten sind für Glaswaren der Klasse A geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Serologische Pipette | |
0,1 bis 200 ml | |
Je 1 |
Blau | |
Pipettierhilfe | |
Serologische Pipetten |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.