Learn More
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten
Ergonomisch geformte Pipetten für problematische Flüssigkeiten
Marke: Gilson™
319.74 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zu Spitzen siehe F148412G oderF148413G
Spezifikation
CP-Spitzen | |
Rot | |
M250E | |
Direktverdrängungspipette | |
Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten | |
12,48 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1 | |
50 bis 250 μl | |
4,25 in. | |
1,42 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
18Minuten
47Sekunden
42 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
18Minuten
47Sekunden
42