Learn More
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten
Ergonomisch geformte Pipetten für problematische Flüssigkeiten
433.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl Kanäle | 1 |
Typ | Direktverdrängungspipette |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15314775
![]() |
Gilson™
FD10001 |
1 bis 10 μl | M10E |
433.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15354775
![]() |
Gilson™
FD10005 |
50 bis 250 μl | M250E |
433.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15324775
![]() |
Gilson™
FD10002 |
3 bis 25 μl | M25E |
433.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15334775
![]() |
Gilson™
FD10003 |
20 bis 50 μl | M50E |
433.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15344775
![]() |
Gilson™
FD10004 |
10 bis 100 μl | M100E |
433.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Zu Spitzen siehe F148412G oderF148413GSpezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten |
Polypropylen | |
Direktverdrängungspipette | |
Zertifizierte Qualität |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten