Learn More
Gilson™ DISTRIMAN™ Direktverdrängungspipetten für wiederholtes Dispensieren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10285542 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 1,25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10285542
Marke: Gilson™ F164001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stufenlos einstellbare Repetierpipette mit positiver Verdrängung. Gilson™ DISTRIMAN™ Direktverdrängungspipetten erleichtern das wiederholte Dispensieren.
  • Genauigkeit und Präzision: Kein Risiko von versehentlichen Konvertierungsfehlern durch direktes Auslesen und genaue Verteilung des für die Anwendung benötigten Volumens
  • Zeitersparnis: Sparen Sie Zeit mit stufenlos einstellbarem Volumen und einer Vielzahl von Aliquots: Bis zu 125 %. Schnelleres Mehrfachdispensieren
  • Steuertaste für die Volumenauswahl
  • DISTRITIPS Spritzen sind in Standard- und sterilisierten Versionen erhältlich.
  • Nur 3 Spritzen erforderlich für Aliquot-Volumina von 1 μl bis 1.25 ml
Anwendungen:
Für alle Anwendungen, die wiederholtes Dispensieren erfordern, in klinischen, Krankenhaus-, biologischen, chemischen, Lebensmittel-/Getränk-, pharmazeutischen, Kosmetik- und forensischen Bereichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Kompatible Spitzen Distritips
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Material Polypropylen
Modell DISTRIMAN
Anzahl Kanäle 1
Typ Direktverdrängungs-Repetitionspipette
Volumen (metrisch) 1 bis 1,25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viskose und flüchtige Lösungen
Enthält Funnel Rack, Tubing, Fittings
Menge 1
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 12,48 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,42 in.
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität