Learn More
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten
Ergonomisch geformte Pipetten für problematische Flüssigkeiten
Marke: Gilson™
292.65 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zu Spitzen siehe F148412G oderF148413G
Spezifikation
CP-Spitzen | |
Blau | |
M50E | |
Direktverdrängungspipette | |
Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten | |
12,68 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1 | |
20 bis 50 μl | |
4,25 in. | |
1,42 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
18Minuten
47Sekunden
46 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
18Minuten
47Sekunden
46
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten > Modell: M50E; Vol.: 20 bis 50 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur