Learn More
Gilson™ DistriTips™ Spritzen
Der Einsatz des Gilson™ Pipettiersystems gewährleistet höchste Genauigkeit. Gilson™ DistriTips™ Spritzen bestechen durch einen Aliquotiervolumenbereich von 1 μl bis 1.25 ml
Marke: Gilson™ F164130
106.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Nivellierungsanzeige
- Lieferbar als standardmäßige oder als sterilisierte (ST) Form, in 50er-Kisten
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Protease
- Ohne Farbstoffe, daher besteht keine Gefahr für eine Kontamination durch deren Bestandteile
- Nur drei Spritzen werden für eine Abdeckung von 1 μl bis 1.25 ml benötigt
- Jede Spritze kann mehr als 100 Aliquote dosieren
- Ideal für präzise Aliquote
- Kann mit viskosen und flüchtigen Lösungen verwendet werden
- Einzeln verpackt
Spezifikation
1 bis 12,5 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
0,200 μl | |
102 mm | |
Viskose, flüchtige Lösungen | |
Einzeln verpackt | |
50 Packungen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
125 μl Micro ST (steril) | |
4 in. | |
Frei von DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogenen | |
Gammabestrahlt | |
Einzeln verpackt | |
DistriTips™ Spritze | |
DISTRIMAN Mehrfachdispenser | |
DistriTips | |
2.5 mL |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30