Learn More
Gilson™ DistriTips™ Spritzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4330380 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 12,5 μl
10 bis 125 μl
100 μl to 1,25 ml
Modell:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (steril)
1250 μl Mini
1250 μl Mini ST (steril)
125 μl Micro ST (steril)
125 μl Mikro
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10606463
Marke: Gilson™ F164110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Einsatz des Gilson™ Pipettiersystems gewährleistet höchste Genauigkeit. Gilson™ DistriTips™ Spritzen bestechen durch einen Aliquotiervolumenbereich von 1 μl bis 1.25 ml
  • Mit Nivellierungsanzeige
  • Lieferbar als standardmäßige oder als sterilisierte (ST) Form, in 50er-Kisten
  • Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Protease
  • Ohne Farbstoffe, daher besteht keine Gefahr für eine Kontamination durch deren Bestandteile
  • Nur drei Spritzen werden für eine Abdeckung von 1 μl bis 1.25 ml benötigt
  • Jede Spritze kann mehr als 100 Aliquote dosieren
  • Ideal für präzise Aliquote
  • Kann mit viskosen und flüchtigen Lösungen verwendet werden
  • Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 bis 125 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell 1250 μl Mini
Genauigkeit 1,00 μl
Länge (angloamerikanisch) 3,7 in.
Länge (metrisch) 93.5 mm
Reinigungsnachweise Keine Spurenmetalle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viskose, flüchtige Lösungen
Format Großpackung
Spitzenform Positive Displacement
Verpackung Großpackung
Menge 50 Packungen
Produkttyp DistriTips™ Spritze
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) DISTRIMAN Repeating Pipette
Skala No
Produktlinie DistriTips
Material Polypropylen