Learn More
Sartorius™ Secura™ Analysewaage
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120/220g
120g
320g
Lesbarkeit:
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
- Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
- SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
- Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker |
| Fassungsvermögen | 120g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0,01 mg |
| Enthält | Universal-Netzadapter, Schutzhaube, Application Guide, Staubschutzhaube für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen |
| Ausgleichen | Echtzeit-Niveau-Unterstützung |
| Linearität | 0,1 mg |
| Modell | 125 |
| Wiederholgenauigkeit | 0,02 mg |
| Stabilisierungszeit | 6 s |
| Mehr anzeigen |