Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Glatte innere Oberfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Erhältlich mit konischem und rundem Boden
- Mit Ausgusslippe
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
17 ml | |
PTFE-Reagenzglasgestelle | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Nein |
Weiß | |
PTFE | |
1 | |
Rund | |
18 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zentrifugenröhrchen aus PTFE > Kapazität: 17 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur