Learn More
Sartorius™ Secura™ Analysewaage
Verfügt über integrierte Schutzsysteme für eine lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Marke:  Sartorius™ SECURA324-1CEU
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15410573
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
  • Alarmbenachrichtigungen in Echtzeit und interaktive Benutzerführung bei der Nivellierung, um ungenaue Ergebnisse durch eine nicht nivellierte Waage zu verhindern
  • SQmin für die automatische Erkennung und aktive Überwachung, um innerhalb des akzeptablen USP-Betriebsbereichs zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
  • Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, damit immer eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist
  • Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
  • Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
  • GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
  • Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
  • Integrierte PC-Direktfunktion und Plug-and-Work-Konnektivität für Sartorius Drucker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker
Farb-Touchscreen
Universal-Netzadapter, Schutzhaube, Application Guide, Staubschutzhaube für Analysenwaagen und Windschutzring für 0,1mg-Waagen
0,2 mg
0,1 mg
Analytische Waage
218 mm Kammer
8,2 mg Probe
320g
0,1 mg
Echtzeit-Niveau-Unterstützung
324
2 s
376 x 218 x 316 mm
90 mm
100/240 V 50/60 Hz
Videos
  • Sartorius - Secura laboratory balance user interface
    The new Secura is a laboratory balance that does far more than set new standards in metrological specifications.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Secura laboratory balance user interface
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius™ Secura™ Analysewaage > Modell: 324; Fassungsvermögen: 320G; Lesbarkeit: 0.1 mg