Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke: Thermo Scientific™ 26081-4900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
- Urheberrechtlich geschützte stationäre Phase
- Optimale Abmessungen zur Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
- Ideal für die US-EPA-Methoden 502.2, 524.2, 8021 und 8260
- Vergleichbar mit DB-VRX, Rtx-VRX
Empfohlen für:
- Flüchtige organische Schadstoffe
- Aromaten
Spezifikation
260 °C | |
0.53 mm | |
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds | |
75m | |
75m x 0,53 mm x 3.00um |
0.53mm | |
TraceGOLD™ TG-VRX | |
3 μm | |
Nichtpolar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC-Säulen > 75m x 0.53mm x 3.00μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur